Learn More
1-(2-Chlorphenyl)piperazin Monohydrochlorid-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 11484250
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484250 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17570.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1082699-15-7
Summenformel C10H16Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.151
MDL-Nummer MFCD00012761
InChI-Schlüssel RXPHNGRBTQWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chlorophenyl piperazine hydrate hydrochloride, 1-2-chlorophenyl piperazine monohydrochloride monohydrate, c10h13cln2.hcl.h2o, 1-2-chlorophenyl piperazine hydrochloride hydrate, 1-2-chlorophenyl piperazine monohydrochloride monohydrate,, 1-2-chlorophenyl piperazinemonohydrochloridemonohydrate
PubChem CID 20235849
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)piperazin;hydrat;hydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2Cl.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt 167°C to 169°C (anhy.)
Menge 5 g
Beilstein 5652889
Formelmasse 251.16 (233.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%