Learn More
1-(2-Chlorethyl)pyrrolidinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 7250-67-1 |
| Summenformel | C6H13Cl2N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidinium Chloride, 2-(1-Pyrrolidino)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyrrolidinoethyl Chloride Hydrochloride, 2-Pyrrolidinyl-1-chloroethane Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)pyrrolidinium Chloride, N-(beta-Chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, Pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, beta-Pyrrolidinoethyl Chloride Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCN1CCCC1 |
| IUPAC-Name | 1-(2-Chlorethyl)Pyrrolidin;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.08 |
| Formelmasse | 169.0425 |