Learn More
1-(2-Chlorethyl)-pyrrolidin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495876
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495876 25 g 25 Gramm
11405886 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22236.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7250-67-1 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7250-67-1
Summenformel C6H13Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 170.077
MDL-Nummer MFCD00012718
InChI-Schlüssel FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, n-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, 2-chloroethylpyrrolidine hydrochloride, 2-pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, pyrrolidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, unii-yyq1h343r5, pyrrolidinoethyl chloride, hydrochloride, 1-2-chloroethyl pyrrolidine.hcl, 1-2-chloroethyl pyrrolidine hcl, 2-chloroethylpyrrolidinehydrochloride
PubChem CID 81668
IUPAC-Name 1-(2-Chlorethyl)Pyrrolidin;Hydrochlorid
SMILES C1CCN(C1)CCCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 168°C to 173°C
Menge 25 g
Beilstein 3677061
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 170.08
Reinheit (%) 98%