Learn More
1-(2-Chlorethyl)piperidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456146 50 g 50 Gramm
11466146 250 g 250 Gramm
11404260 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22985.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2008-75-5 | C7H15Cl2N | 184.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2008-75-5
Summenformel C7H15Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 184.104
MDL-Nummer MFCD00012837
InChI-Schlüssel VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
IUPAC-Name 1-(2-Chlorethyl)piperidin;hydrochlorid
SMILES C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 229°C to 235°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 3910268
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 184.11
Reinheit (%) 98%