Learn More
1-[2-Chlor-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477812 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10252312 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477812 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01368DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 1869-22-3
Summenformel C7H6ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 210.584
MDL-Nummer MFCD00052685
InChI-Schlüssel PAPSYPXQNRTIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylhydrazine, hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylhydrazine
PubChem CID 2060249
IUPAC-Name [2-Chlor-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)NN)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 210.59
Reinheit (%) 95%