Learn More
1-(2-Bromphenyl)-1H-Pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451313
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10451313 1 g 1 Gramm
10406984 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451313 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24410DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 87488-84-4
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
MDL-Nummer MFCD06659065
InChI-Schlüssel QNDJHGODPWAKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl pyrazole, 1-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromophenyl pyrazole, acmc-209qo1, 1h-pyrazole,1-2-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl
PubChem CID 2795433
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)-1H-pyrazol
SMILES BrC1=CC=CC=C1N1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%