Learn More
1-(2-Bromethoxy)-4-Fluorbenzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469117 250 mg 250 Milligramm
15449117 1 g 1 Gramm
15459117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52403.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 332-48-9 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332-48-9
Summenformel C8H8BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 219.05
MDL-Nummer MFCD00044739
InChI-Schlüssel JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
PubChem CID 2064171
IUPAC-Name 1-(2-Bromethoxy)-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Menge 250 mg
Formelmasse 219.05
Reinheit (%) ≥97%