Learn More
1,2-Bis(Trimethylsilyloxy)ethan, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 209580500
Additional Details : CAS : 7381-30-8 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 50g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
7381-30-8 | |
206.43 | |
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N | |
81858 | |
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C |
C8H22O2Si2 | |
MFCD00009640 | |
1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50 | |
Trimethyl(2-trimethylsilyloxethoxy)silan |
Spezifikation
1, 2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane | |
46°C | |
Glasflasche | |
0.84 | |
Farblos bis hellgelb | |
7381-30-8 | |
100.0 | |
C8H22O2Si2 | |
MFCD00009640 | |
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N | |
Trimethyl(2-trimethylsilyloxethoxy)silan | |
81858 | |
Flüssig |
0.8400g/mL | |
Authentic | |
1.4020 to 1.404 | |
165°C to 166°C | |
50g | |
97.5 | |
98% | |
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3 | |
1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50 | |
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C | |
206.43 | |
206.43 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.