Learn More
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450789
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15450789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63857.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7381-30-8
Summenformel C8H22O2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 206.43
MDL-Nummer MFCD00009640
InChI-Schlüssel JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
SMILES C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 165°C to 171°C
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Menge 50 g
Strukturformel (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1744217
Flammpunkt 51°C (124°F)
IUPAC-Name Trimethyl(2-trimethylsilyloxethoxy)silan
Formelmasse 206.43
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.403
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.842