Learn More
1,2-Bis(Phenylthio)Ethan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331487 50 g 50 Gramm
11321487 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02019.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-20-8 | C14H14S2 | 246.39 g/mol
1,2-Bis(phenylthio)ethane, is used for the synthesis of the bismaleimide resin, APO-BMI, used in syntactic foams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis(phenylthio)ethan wird für die Synthese von Bismaleimidharz, APO-BMI, verwendet, das in syntaktischen Schaumstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-20-8
Summenformel C14H14S2
Molekulargewicht (g/mol) 246.39
MDL-Nummer MFCD00014085
InChI-Schlüssel MHCVYAFXPIMYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis phenylthio ethane, ethane, 1,2-bis phenylthio, bis phenylthio ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio dibenzene, 2-phenylsulfanyl ethyl sulfanyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis-benzene, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio bisbenzene, 2-phenylthioethylthio benzene
PubChem CID 69317
IUPAC-Name 2-phenylsulfanylethylsulfanylbenzol
SMILES C(CSC1=CC=CC=C1)SC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(phenylthio)ethane
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Strukturformel C6H5SCH2CH2SC6H5
Menge 50 g
Beilstein 1877719
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.39
Reinheit (%) ≥98%