Learn More
1,2-Bis-(Diphenylphosphino)-Ethannickel(II)-Chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10310304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10310304 25 g Glasflasche 25 Gramm
10427022 1 g Glasflasche 1 Gramm
10240072 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10310304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14647-23-5
Summenformel C26H24Cl2NiP2
Molekulargewicht (g/mol) 528.02
MDL-Nummer MFCD00013313
InChI-Schlüssel XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
IUPAC-Name Nickel(2+)-[2-(diphenylphosphaniumyl)ethyl]diphenylphosphaniumdichlorid
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 263.0°C to 265.0°C
Farbe Orange bis rot
Elementanalytik 98.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 528.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.