missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7081438
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11420263

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11419.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398.43 g/mol

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane is a bidendate ligand used in coordination chemistry to prepare metal complexes. It is involved in the metal-catalyzed allylic alkylation and decarboxylation of allylic esters. It is also used in 1,3-diene synthesis. Further, it is used in cycloaddition reactions and carbonylation reactions. In addition to this, it is used to prepare bis(dicyclohexylphosphino)ethane by hydrogenation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,2-Bis-(diphenylphosphino)-Ethan ist ein Bidendatsligand, der in der Koordinationschemie zur Herstellung von Metallkomplexen verwendet wird. Es ist an der metallkatalysierten allylischen Alkylierung und Decarboxylierung allylischer Ester beteiligt. Es wird auch bei der Synthese von 1,3-Dien verwendet. Darüber hinaus wird es in Cycloadierungsreaktionen und Carbonylierungsreaktionen verwendet. Außerdem wird es zur Herstellung von Bis-(dicyclohexylphosphino)-ethan durch Hydrierung verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Aceton, Methanol und alkoholischer Salzsäure.

Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1663-45-2
Summenformel C26H24P2
Molekulargewicht (g/mol) 398.43
MDL-Nummer MFCD00003047
InChI-Schlüssel QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
PubChem CID 74267
ChEBI CHEBI:30669
IUPAC-Name 2-Diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Bis (diphenylphosphino)ethane
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Strukturformel (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Menge 25 g
Beilstein 761261
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,methanol and alcoholic hydrochloric acid.
Formelmasse 398.42
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt