Learn More
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340378 2 g 2 Gramm
11330378 0.5 g 0.50 Gramm
11320378 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043755.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17985-72-7 | C10H16Si2 | 192.408 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17985-72-7
Summenformel C10H16Si2
Molekulargewicht (g/mol) 192.408
MDL-Nummer MFCD00142462
InChI-Schlüssel MUUXBTFQEXVEEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dimethylsilyl benzene, 1,2-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethyl, acmc-209efy, bis dimethylsilyl benzene, amtsi084, o-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethylsilylphenyl-dimethylsilane, 5,6-bis dimethylsilanediyl-1,3-cyclohexadiene
PubChem CID 6364986
IUPAC-Name [2-(dimethyl-$l^{3 }-silanyl)phenyl]-dimethylsilicium
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1[Si](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis (dimethylsilyl)benzene
Dichte 0.898 g/mL
Siedepunkt 101°C (13 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.514
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 194.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit