Learn More
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane |
| Schmelzpunkt | 179°C to 180°C |
| Dichte | 0.9 |
| Siedepunkt | 180°C |
| Flammpunkt | −17°C (1.4°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Strukturformel | (CH3)2PCH2CH2P(CH3)2 |
| Brechungsindex | 1.507 |
| Menge | 0.25 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Show More |