Learn More
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10648254
Marke: Thermo Scientific Acros 310030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23936-60-9
Summenformel C6H16P2
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
MDL-Nummer MFCD00008511
InChI-Schlüssel ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dimethylphosphino ethane, ethylenebis dimethylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dimethyl, 2-dimethylphosphanylethyl dimethyl phosphane, dimethyl-2-dimethylphosphino ethylphosphine, 2-dimethylphosphanyl ethyl dimethylphosphane, pubchem6482, acmc-1cjp0, ghl.pd_mitscher_leg0.173, zkwqsbfsgzjnfp-uhfffaoysa
PubChem CID 141059
SMILES CP(C)CCP(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(dimethylphosphino)ethane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)PCHCHP(CH3)
Brechungsindex 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
IUPAC-Name [2-(dimethylphosphanyl)ethyl]dimethylphosphane
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Flüssig