missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Bis(7-Methyloctyl)Cyclohexyl-1,2-Dicarboxylat, TRC

Artikelnummer. 30180092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180092 1 g 1 Gramm
30180010 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180092 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4961001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 318292-43-2
Summenformel C26 H48 O4
Molekulargewicht (g/mol) 424.66
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI), Bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(7-methyloctyl) tetrahydrophthalate
IUPAC-Name bis(7-methyloctyl) Cyclohexan-1,2-Dicarboxylat
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCCCCCCC(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Formelmasse 424.3553
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.