Learn More
1,2-Bis(7-Methyloctyl)Cyclohexyl-1,2-Dicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30180010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180010 10 g 10 Gramm
30180092 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB49610010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 318292-43-2
Summenformel C26 H48 O4
Molekulargewicht (g/mol) 424.66
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI), Bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(7-methyloctyl) tetrahydrophthalate
IUPAC-Name bis(7-methyloctyl) Cyclohexan-1,2-Dicarboxylat
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCCCCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Formelmasse 424.3553