Learn More
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan, TRC
Artikelnummer. 30343934
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343934 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4050165G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
CAS 112-26-5
Summenformel C6H12Cl2O2
Menge 5 g
Synonym 1,2-Bis(chloroethoxy)ethane, 1,8-Dichloro-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Chloroethoxy)ethyl 2'-Chloroethyl Ether, Bis(2-chloroethoxy)ethane, Bis(chloroethoxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(2-chloroethyl) Ether, Triethylene Glycol Dichloride, Triglycol Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
SMILES ClCCOCCOCCCl
IUPAC-Name 1,2-bis(2-Chloroethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 187.06
Formelmasse 186.0214