Learn More
1,2-Bis(2-Chlorethoxy)ethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449937
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449937 500 g 500 Gramm
11439937 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22884.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-26-5 | C6H12Cl2O2 | 187.06 g/mol
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis (2-Chlorethoxy)ethan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-26-5
Summenformel C6H12Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.06
MDL-Nummer MFCD00000976
InChI-Schlüssel AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
IUPAC-Name 1,2-bis(2-Chloroethoxy)ethan
SMILES ClCCOCCOCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 1.197
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.461
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 506177
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 187.07
Reinheit (%) 97%