Learn More
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10479052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10479052 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10479052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 112-26-5
Summenformel C6H12Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.06
MDL-Nummer MFCD00000976
InChI-Schlüssel AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis 2-chloroethoxy ethane, triglycol dichloride, triethylene glycol dichloride, ethane, 1,2-bis 2-chloroethoxy, 1,8-dichloro-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis chloroethoxy ethane, bis 2-chloroethoxy ethane, di 2-chloroethyl cellosolve, 2-2-chloroethoxy ethyl 2'-chloroethyl ether, unii-28jq82m13j
PubChem CID 8171
IUPAC-Name 1-Chlor-2-[2-(2-chlorethoxy)ethoxy]ethan
SMILES ClCCOCCOCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (-CH2OCH2CH2Cl)2
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Formelmasse 187.07
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid