Learn More
1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]Thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethan, TRC
Artikelnummer. 30136928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136928 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB419120100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1371638-05-9
Summenformel C40H44N6O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 704.95
Synonym Quetiapine EP Impurity E;
IUPAC-Name 6-[4-[2-[2-[2-[2-(4-Benzo[b][1,4]Benzothiazepin-6-Ylpiperazin-1-yl)Ethoxy]Ethoxy]Ethyl]piperazin-1-yl]Benzo[b][1,4]Benzothiazepin
SMILES C(COCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H44N6O2S2/c1-5-13-35-31(9-1)39(41-33-11-3-7-15-37(33)49-35)45-21-17-43(18-22-45)25-27-47-29-30-48-28-26-44-19-23-46(24-20-44)40-32-10-2-6-14-36(32)50-38-16-8-4-12-34(38)42-40/h1-16H,17-30H2
Formelmasse 704.2967