Learn More
1,2-Benzisoxazol-3(2H)-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439610 250 mg 250 Milligramm
11449610 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439610 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50899.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21725-69-9 | C7H5NO2 | 135.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21725-69-9
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.122
MDL-Nummer MFCD00125030
InChI-Schlüssel QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC-Name 1,2-Benzoxazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 96%