Learn More
1,2-Benzoldithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317656 250 mg 250 Milligramm
11397646 1 g 1 Gramm
11307656 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11253.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17534-15-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,2-Benzenedithiol is used in preparation of schiff base, which is employed to make new series of copper(II) and zinc(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Benzoldithiol wird bei der Herstellung der Schiff-Base verwendet, die für die Herstellung neuer Serien von Kupfer(II)- und Zink(II)-Komplexen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Ethanol, Diethylether, Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17534-15-5
Summenformel C6H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 142.23
MDL-Nummer MFCD00004835
InChI-Schlüssel JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedithiol, benzenedithiol, 1,2-dimercaptobenzene, dithiocatechol, dimercaptobenzene, o-benzenedithiol, acmc-209e9y, 1,2-benzenedithiol 9ci, benzene-1,2-dithiol
PubChem CID 69370
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dithiol
SMILES SC1=C(S)C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzenedithiol
Schmelzpunkt 21°C to 25°C
Dichte 1.236
Siedepunkt 239°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.658
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3335
Beilstein 636154
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,ethanol,diethyl ether,ethyl acetate.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%