Learn More
1,2-Benzoldisulfonylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11325359 5 g 5 Gramm
11315359 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50375.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6461-76-3
Summenformel C6H4Cl2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 275.114
MDL-Nummer MFCD00059836
InChI-Schlüssel YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
PubChem CID 246432
IUPAC-Name Benzol-1,2-Disulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Schmelzpunkt 140°C to 146°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 275.13