Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 2-Benzenedimethanol |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 61.0°C to 64.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Siedepunkt | 291.0°C |
| Flammpunkt | 145°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |