Learn More
1,2-Benzoldimethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476176 25 g 25 Gramm
11456176 1 g 1 Gramm
11466176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23008.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,2-Benzenedimethanol is a raw material used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Benzenedimethanol ist ein Rohstoff für die chemische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Ethanol und Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-14-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00004626
InChI-Schlüssel XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
PubChem CID 69153
IUPAC-Name [2-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Benzenedimethanol
Schmelzpunkt 59°C to 64°C
Menge 25 g
Beilstein 508775
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,ethanol,benzene.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%