Learn More
1-(2-Aminoethyl)-pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440508 100 g 100 Gramm
11420508 5 g 5 Gramm
11430508 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24645.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7154-73-6
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD00003182
InChI-Schlüssel WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-Ylethanamin
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Dichte 0.904
Siedepunkt 161°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4687
Menge 100 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 102978
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%