Learn More
1-(2-Aminoethyl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448297
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448297 5 g 5 Gramm
11458297 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18373.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperidine is used in modification of vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer bead and in the synthesis of linkage isomers trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidine]dinitronickel and trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidine]dinitritonickel. It is also used as a reactant for synthesis of: analogs of anticancer agents, inhibitor of botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum malaria, and Ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonists, small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells, potent and selective 5-HT6 antagonists and N-mustards as anticancer agents. 1-(2-Aminoethyl)piperidine on [1+1] condensation reaction with 3-methoxy salicylaldehyde yields tridentate Schiff base ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminoethyl)piperidin wird bei der Modifikation von Vinylbenzylchlorid/Divinylbenzol-Gel-Copolymerperlen und bei der Synthese von Verknüpfungsisomeren trans-bis[1-(2-Aminoethyl)piperidin]dinitronickel und trans-bis[1-(2-Aminoethyl)-piperidin]dinitritonickel verwendet. Es wird auch als Reaktant für die Synthese von: Analogen von krebsbekämpfenden Mitteln, Inhibitor von Botulinum-Neurotoxin-Serotyp A leichte Kette, P. falciparum Malaria und Ebola Filovirus, Cannabinoid CB1-Rezeptor-Antagonisten, kleinen Molekülen, die die E-Cadherin-Expression wiederherstellen und die Invasion in kolorektale Karzinomzellen reduzieren, starken und selektiven 5-HT6-Antagonisten und N-Senatoren als Antikrebsmittel verwendet. 1-(2-Aminoethyl)piperidin auf[1+1] Kondensationsreaktion mit 3-Methoxysalicylaldehyd ergibt dreizähnigen Schiffsbasisliganden.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27578-60-5
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.219
MDL-Nummer MFCD00006516
InChI-Schlüssel CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-ylethanamin
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)piperidine
Dichte 0.903
Siedepunkt 185°C to 186°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 103469
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.