missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Aminoethyl)piperazin, TRC

Artikelnummer. 30006365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006365 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60925510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 140-31-8
Summenformel C6 H15 N3
Molekulargewicht (g/mol) 129.2034
Synonym 1-Piperazineethanamine, Piperazine, 1-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Aminoethyl)piperazine, 1-(β-Aminoethyl)piperazine, 1-Piperazineethylamine, 2-(1-Piperazinyl)ethanamine, 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, 2-(Piperazin-1-yl)ethaneamine, 2-(Piperazinyl-1-yl)ethanamine, 2-Piperazinylethylamine, 4-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, Ancamine AEP, Epicure 3200, Epikure 3202, N-(β-Aminoethyl)piperazine, N-AEP, NSC 38968
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylethanamin
SMILES NCCN1CCNCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)piperazine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
Formelmasse 129.1266
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.