Learn More
1-(2-Aminoethyl)-piperazin 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10258753 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10258753 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10249400 100 g Glasflasche 100 Gramm
10259400 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10258753 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 400760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 CHF
    225.65 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 25.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-31-8
Summenformel C6H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 129.21
MDL-Nummer MFCD00005971
InChI-Schlüssel IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylethanamin
SMILES NCCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 218.0°C to 222.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4990 to 1.5010
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Viskosität 14 mPa.s (20°C)
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit