Learn More
1-(2-Aminoethyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409432 250 g 250 Gramm
11499422 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409432 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10154.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminoethyl)piperazin wird in einer Vielzahl von Reaktionen zur Untersuchung der Korrosionshemmung, der biologischen Aktivität und der Auswirkungen von Metallliganden auf die Katalyse eingesetzt. Es wird für Epoxidhärtung, Oberflächenaktivierung und als Asphaltzusatzstoff verwendet. Es wird in Schmieröl- und Kraftstoffadditiven, Mineralienaufbereitungshilfsmitteln, Polyamidharzen, Urethanchemikalien und Nassfestigkeit verleihenden Harzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-31-8
Summenformel C6H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 129.21
MDL-Nummer MFCD00005971
InChI-Schlüssel IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylethanamin
SMILES NCCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 0.983
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.5
Menge 250 g
UN-Nummer UN2815
Beilstein 104363
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 129.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Aminoethyl)piperazine