Learn More
1-(2-Aminoethyl)-4-Benzylpiperazin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469410
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469410
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50277.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4553-21-3
Summenformel C13H21N3
Molekulargewicht (g/mol) 219.332
MDL-Nummer MFCD00831097
InChI-Schlüssel CXEJMFLWEVKOGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-benzylpiperazin-1-yl ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperazine, 2-4-benzylpiperazino ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-benzyl piperazine, 2-4-benzyl-1-piperazinyl ethanamine, 2-4-benzylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-4-benzyl-piperazine, 2-4-benzylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-benzyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 1-piperazineethanamine,4-phenylmethyl
PubChem CID 2735331
IUPAC-Name 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)ethanamin
SMILES C1CN(CCN1CCN)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)-4-benzylpiperazine
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 219.33
Reinheit (%) 96%