Learn More
1,2,6-Hexanetriol, ≥ 97 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447150 500 g Glasflasche -
10265140 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10447150 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139835000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-69-4
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00002976
InChI-Schlüssel ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
PubChem CID 7823
IUPAC-Name Hexan-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 6-Hexanetriol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25.0°C to 32.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1090g/mL
pH 4.0 to 7.0 (30% soln. at 20°C)
Siedepunkt 178.0°C (6.7 mmHg)
Flammpunkt 198°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4750 to 1.4770
Menge 500 g
Beilstein 01,IV,2784
Relative Dichte 1.109
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with acetone and alcohol, immiscible with benzene, toluene, heptane and, diethyl ether, practically insoluble in ether, low solubility in non-polar solvents
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit