Learn More
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one |
| CAS | 196597-78-1 |
| Summenformel | C11 H10 O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Ramelteon Impurity 5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2 |
| SMILES | O=C1CCc2ccc3OCCc3c12 |
| IUPAC-Name | 1,2,6,7-Tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.2 |
| Formelmasse | 174.0681 |