Learn More
1-(2,5-Dimethoxybenzyl)-piperazin Hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11399645
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399645 50 g 50 Gramm
11389645 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19110.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374897-99-1
Summenformel C13H21ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.773
MDL-Nummer MFCD03093088
InChI-Schlüssel UWSVJUWWZFXWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,5-dimethoxybenzyl piperazine hydrochloride, 1-2,5-dimethoxyphenyl methyl piperazine hydrochloride, 1-2,5-dimethoxy-benzyl-piperazine hydrochloride, acmc-20apd9, 1-2,5-dimethoxyphenyl methyl piperazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 20849983
IUPAC-Name 1-[(2,5-Dimethoxyphenyl)Methyl]Piperazin;Hydrochlorid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)CN2CCNCC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,5-Dimethoxybenzyl)piperazine hydrochloride
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 272.78
Reinheit (%) 97%