Learn More
1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30372568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372568 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45445010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 490-78-8
Summenformel C8H8O3
Menge 10 g
Synonym 1-Acetyl-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxy-1-acetylbenzene, 2-Acetyl-1,4-benzenediol, 2-Acetylhydroquinone, 2',5'-Dihydroxyacetophenone, NSC 3759, Quinacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(O)ccc1O
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473