Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-alpha-D-allo-furanose, 98 %
Artikelnummer. 10219543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10219543 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10319440 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10521354 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 270965000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H20O6 | Molecular Weight: 260.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2595-05-3
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00135634
InChI-Schlüssel KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
Synonym 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
PubChem CID 7157054
IUPAC-Name (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifischer Drehzustand +37.50 (20.00°C c=1,chloroform)
Spezifische Drehung + 37.5
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver