Learn More
1,2,4-Trimethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10319043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10319043 10 L Plastikeimer 10 Liter
10786151 1 L Glasflasche 1 Liter
10486960 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15139183 25 L Plastikeimer 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10319043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140090100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-63-6
MDL-Nummer MFCD00008527
InChI-Schlüssel GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC-Name 1,2,4-Trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -44.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 168.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C9H12
Strukturformel C6H3(CH3)3
Brechungsindex 1.5030 to 1.5050
Menge 10 L
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.