Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, Spektrophotometrie-Gütegrad, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383547 250 mL 250 Milliliter
11303557 1 L 1 Liter
11393547 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11383547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019390.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50 CHF
    50.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 6.85 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 5 ppm, H2O 0.01 %
1,2,4-Trichlorobenzene is used as a dielectric and heat transfer fluid in transformers. It acts as an intermediate, degreaser, wood preservative and solvent for dye. It is a high-temperature solvent used in gel permeation chromatography, especially for polyethylene and polypropylene. Further, it is used as a lubricant and as a synthetic transformer oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-82-1
Summenformel C6H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
MDL-Nummer MFCD00000547
InChI-Schlüssel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 4-Trichlorbenzol
Schmelzpunkt 17°C
Farbe Farblos
Dichte 1.454
Menge 250 mL
Flammpunkt 110°C (230°F)
Zündpunkt 571°C (1060°F)
Geruch Aromatic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.572
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Siedepunkt 213°C
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 181.45
Güte Spektrophotometrisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2, 4-Trichlorbenzol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene