Learn More
1,2,4-Tribromobenzol, TRC
Artikelnummer. 30451773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451773 25 g -
30453671 100 g 100 Gramm
30450842 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77186525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-54-3
Summenformel C6 H3 Br3
Molekulargewicht (g/mol) 314.8
Synonym 1,2,4-Tribromobenzene, Benzene, 1,2,4-tribromo-, 1,2,4-Tribromobenzene, NSC 62440
IUPAC-Name 1,2,4-Tribromobenzol
SMILES Brc1ccc(Br)c(Br)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Tribromobenzene
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Formelmasse 311.7785