Learn More
1,2,4-Tribrombenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480228 25 g 25 Gramm
11470228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23778.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 615-54-3 | C6H3Br3 | 314.802 g/mol
1,2,4-tribromobenzene is used in the synthesis of hyper branched poly(p-phenylene ethynylenes). It is used as cross-linking reagent during Pd-catalyzed cross-coupling of 2,5-diiodo-4-[(2-ethylhexyl)oxy]methoxybenzene and 1,4-diethynyl-2,5-bis-(octyloxy)benzene. It is a compound commonly used in organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Tribromobenzol wird bei der Synthese von hyper-verzweigten Poly(p-phenylenethylenen) verwendet. Es wird als Cross-Linking-Reagenz während der Pd-katalysierten Kreuzkopplung von 2,5-Diiodo-4-[(2-ethylhexyl)oxy]Methoxybenzol und 1,4-diethynyl-2,5-bis-(Octyloxy)benzol verwendet. Es ist eine Verbindung, die häufig in organischen Synthesereaktionen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-54-3
Summenformel C6H3Br3
Molekulargewicht (g/mol) 314.802
MDL-Nummer MFCD00000062
InChI-Schlüssel FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002
IUPAC-Name 1,2,4-Tribromobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Tribromobenzene
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Siedepunkt 274°C to 276°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1934823
Synonym benzene, 1,2,4-tribromo, unii-eoe1kfc260, benzene,1,2,4-tribromo, eoe1kfc260, dsstox_cid_4346, dsstox_rid_77377, dsstox_gsid_24346, 1,2,4-tribomobenzene, benzene,2,4-tribromo, acmc-1bdp2
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 314.8
Reinheit (%) 95%