Learn More
1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494673 500 g 500 Gramm
11474673 25 g 25 Gramm
11484673 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494673 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11597.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.67 CHF
    367.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 42.02 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Triazol wird häufig als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet. Es wirkt als Anti-Kalk-Mittel und als Antimykotikum. Es wird häufig in Antimykotika wie Fluconazolanditraconazol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-88-0
Summenformel C2H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 69.067
MDL-Nummer MFCD00005228
InChI-Schlüssel NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol
SMILES C1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazole
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 158°C (316°F)
Menge 500 g
Beilstein 104767
Merck Index 14,9605
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 69.07
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Triazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Triazole