Learn More
1,2,4-Triazin-3-Amin, TRC
Artikelnummer. 30450631
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450631 10 mg 10 Milligramm
30453618 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450631 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79526310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-99-6
Summenformel C3H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
Synonym 3-Amino-1,2,4-triazine, 3-Amino-as-triazine, NSC 203233, [1,2,4]Triazin-3-ylamine
IUPAC-Name 4H-1,2,4-Triazin-3-Imin
SMILES N=C1NC=CN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazin-3-amine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N4/c4-3-5-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,4,5,7)
Formelmasse 96.0436