Learn More
1,2,4-Triaminobenzoldihydrochlorid, 96 %
Artikelnummer. 11423358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423358 25 g 25 Gramm
11413358 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17758.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch, von Feuchtigkeit fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-47-4
Summenformel C6H11Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 196.08
MDL-Nummer MFCD00016619
InChI-Schlüssel RKMFFOLUBJFMBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetriamine dihydrochloride, 1,2,4-triaminobenzene dihydrochloride, benzene-1,2,4-triamine dihydrochloride, 1,2,4-benzenetriamine, dihydrochloride, benzene-1,2,4-triyltriamine dihydrochloride, 1,2,4-benzenetriamine, hydrochloride 1:2, benzene-1,2,4-triamine, chloride, chloride, benzol-1,2,4-triamindihydrochlorid, 1,2,4-benzenetriaminedihydrochloride, acmc-1bb7p
PubChem CID 94179
IUPAC-Name Benzol-1,2,4-Triamin;Dihydrochlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(N)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼290°C (decomposition)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 196.08
Reinheit (%) 96%