Learn More
1-[2-(4-Morpholinyl)-ethyl]-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437887 5 g 5 Gramm
15427887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50688.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4892-89-1
Summenformel C10H21N3O
Molekulargewicht (g/mol) 199.298
MDL-Nummer MFCD00191217
InChI-Schlüssel SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-piperazin-1-yl-ethyl-morpholine, 4-2-piperazin-1-yl ethyl morpholine, 4-2-piperazin-1-ylethyl morpholine, 1-2-morpholin-4-yl-ethyl-piperazine, 1-2-morpholinoethyl-piperazine, 1-2-morpholin-4-yl ethyl piperazine, morpholine, 4-2-1-piperazinyl ethyl, 1-2-morpholinoethyl piperazine, 4-2-1-piperazinyl ethyl morpholine
PubChem CID 2734640
IUPAC-Name 4-(2-Piperazin-1-ylethyl)Morpholin
SMILES C1CN(CCN1)CCN2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]piperazine
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Siedepunkt 106°C to 107°C (0.2 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 199.3
Reinheit (%) 97%