Learn More
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanon, Mikromol™
Beschreibung
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol -1-yl)ethanon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| CAS | 86404-63-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H7 F2 N3 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Fluconazole Imp. E (EP), Voriconazole Imp. A (EP), Voriconazole USP Related Compound C, Voriconazole USP RC C, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, Voriconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity E, Voriconazole Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2 |
| SMILES | Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1,2,4-Triazol-1-yl)ethanon |
| Mehr anzeigen |