Learn More
1-[2-(4-Chlorphenyl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577893
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10577893 1 g -
10578083 10 g -
10118562 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10577893 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB05406DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 219539-29-4
Summenformel C12H10ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 251.73
MDL-Nummer MFCD00276113
InChI-Schlüssel NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
PubChem CID 2799112
IUPAC-Name 1-[2-(4-Chlorphenyl)-6H-1,3-Thiazin-5-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 251.74
Reinheit (%) 97%