Learn More
1,2,4-Benzoltricarbonsäure-1,2-dibutylester, TRC
Artikelnummer. 30339499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30339499 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB190320250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester
CAS 165044-69-9
Summenformel C17H22O6
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 322.35
Formelmasse 322,1416 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)