missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,4-Benzenetricarboxylsäure 1,2-Bis(2-Ethylhexyl) Ester, TRC

Artikelnummer. 30137980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137980 2.5 mg 2.50 Milligramm
30012580 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1900302.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 63468-09-7
Summenformel C25 H38 O6
Molekulargewicht (g/mol) 434.57
IUPAC-Name 3,4-bis(2-Ethylhexoxycarbonyl)Benzoesäure
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Formelmasse 434.2668
Menge 2.5 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.