Learn More
1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361607
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361607 500 g 500 Gramm
11351607 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04493.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4,5-Tetramethylbenzol ist der Vorläufer für Pyromellitsäuredianhydrid, das zur Herstellung von Härtemitteln, Klebstoffen und Beschichtungsmaterialien verwendet wird. Dient zur Herstellung diverser Ausgangsstoffe für technische Kunststoffe (Polyimide) und als Vernetzungsmittel für Alkydharze.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-93-2
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.222
MDL-Nummer MFCD00008528
InChI-Schlüssel SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetramethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Siedepunkt 191°C to 193°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1903393
Merck Index 14,3468
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) ≥97%